07-2050
Anti-DNMT3A2 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNA MTase HsaIIIA, DNA cytosine methyltransferase 3 alpha, DNA cytosine methyltransferase 3A2, DNA methyltransferase HsaIIIA
468,00 $
About This Item
468,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNMT3A(1788)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
This antibody was shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Immunocytochemistry:
This antibody detects DMNT3A2 in the nuclei of NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial to pellet the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
L6, NIH/3T3, HeLa, or A431 cells.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable