Principaux documents
07-1417
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cotransporteur sodium glucose 1 (SGLT-1)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Sodium/glucose cotransporter 1, Solute carrier family 5 member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose transporter),member 1
100 μL
545,00 $
545,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
545,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
545,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
pig, rat, avian, rabbit, mouse, canine, human, reptile, feline
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC5A1(6523)
Description générale
Les reins jouent un rôle majeur dans la régulation de la glycémie. Bien que les néphrons rénaux filtrent sans discernement environ 180 g de glucose sanguin par jour, la plupart est réabsorbée activement dans le tube contourné proximal (PCT) par un mécanisme de co-transport Na+/Gl (rapport 2:1) (SGLT). Typiquement, le glucose est d'abord réabsorbé par ces transporteurs, qui résident dans l'épithélium à bordure en brosse des cellules du PCT. Le glucose est ensuite transporté hors de la cellule à travers les membranes basolatérales par un transporteur de sucre à diffusion facilitée (GLUT). Au moins trois membres de SGLT (SGLT 1 à 3) ont été clonés et caractérisés à partir de diverses espèces. Les gènes SGLT1-3 codent pour des protéines d'environ 659 à 672 résidus, dont on s'attend à ce que les extrémités N- et C- terminales soient extracellulaires. Il y a environ 60 à 70 % d'homologie entre les 3 formes. SGLT1 ne discrimine pas l'a-MDG, le glucose et le galactose, tandis que SGLT2 et SGLT3 ne sont pas efficaces pour le transport du D-galactose. SGLT1 est une protéine membranaire intégrale exprimée dans les segments Sq1 du tube contourné proximal du rein (région médullaire rénale externe) et dans l'intestin.
Spécificité
Reconnait la protéine SGLT-1.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant aux acides aminés 402 à 420 de la région cytoplasmique de la protéine SGLT-1 de l'intestin grêle de souris et de lapin.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Immunohistochimie (paraffine) : Coloration à l'anticorps anti-SGLT-1 sur du tissu de rein humain pré-traité avec du tampon citrate, à pH 6,0. Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé à 1 µg/ml, à l'aide de réactifs IHC-Select utilisés avec de la HRP-DAB pour la détection. L'immunoréactivité est détectée au niveau de la bordure en brosse du tube contourné proximal.
ELISA : Une dilution du 1/10 000e au 1/50 000e d'un précédent lot a été utilisée avec 50 à 100 ng de peptide contrôle par puits.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Western blotting : Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé sur plusieurs lysats. Voir la fiche de données.
L'anticorps anti-SGLT-1 permet de détecter le cotransporteur sodium glucose 1 (SGLT-1), et son utilisation a été publiée et validée en WB, en IH (P) et en ELISA.
Sous-domaine de recherche
Insuline / Signalisation énergétique
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules PC3.
Analyse par western blotting :
Une dilution du 1/500e au 1/2 000e de ce lot a permis de détecter SGLT-1 dans 10 µg de lysats de cellules PC3.
Description de la cible
Reconnaît une bande d'environ 70 à 77 kDa en western blotting.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1352
Forme physique
Antisérum d'IgG polyclonales de lapin dans un tampon contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20°C en aliquotes non diluées pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules PC3
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Identification of two unique polypeptides from dog kidney outer cortex and outer medulla that exhibit different Na+/D-glucose cotransport functional properties.
Silverman, M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1153, 43-52 (1993)
Balasubramanian Palaniappan et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-18)
In mammalian small intestine, glucose is primarily absorbed via Na-dependent glucose co-transporter (SGLT1) on the brush border membrane (BBM) of absorptive villus cells. Malabsorption of nutrients (e.g., glucose) leads to malnutrition, a common symptom of inflammatory bowel disease (IBD), where
Molecular biology approaches to comparative study of Na(+)-glucose cotransport.
Pajor, A M, et al.
The American Journal of Physiology, 263, R489-R495 (1992)
Nicole Verdile et al.
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-06)
We previously showed that, according to the frequency and distribution of specific cell types, the rainbow trout (RT) intestinal mucosa can be divided in two regions that form a complex nonlinear three-dimensional (3D) pattern and have a different renewal rate.
Intestinal and renal Na+/glucose cotransporters share common structures.
Hirayama, B A, et al.
The American Journal of Physiology, 261, C296-C304 (1991)