06-519-AF488
Anti-phospho-CREB (Ser133) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), cAMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), CREB-1 (pSer133), CREB-A (pSer133), htCREB (pSer133), CREB-B (pSer119)
560,00 $
About This Item
560,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer133)
Informations sur le gène
human ... CREB1(1385)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected phospho-CREB (Ser133) in rat brain tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable