06-288
Anti-Nck Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-NCK, Anti-nck-1
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCK1(4690)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable