Documents
06-229
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
CD340 antigen, MLN 19, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma der
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1248)
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Catégories apparentées
Description générale
The ErbB-2 proto-oncogene, also called Neu, EGFR-2 or HER-2, is a member of the transmembrane receptor tyrosine kinase family, which also includes EGF receptor and EGFR-3 (HER-3 or ErbB-3). Although, ErbB-2 does not have any known high-affinity ligands, its kinase activity can be activated without ligand by either overexpression or heteroassociation with other members of the ErbB family. Amplification of the ErbB-2 gene and overexpression of its product has been detected in almost 40% of primary human breast tumors, which correlates with poor prognosis in node positive breast cancer. ErbB-2 overexpression is also observed in ovarian, gastric, salivary and non-small cell lung carcinomas. Because of this, ErbB-2 is one of the major drug targets for breast cancer and other cancer treatments.
Spécificité
Predicted to cross react with rat based on conservation of immunogenic sequence.
Recognizes and is specific for the activated form of erbB-2/HER-2 oncoprotein, MW ~138 kDa.
Immunogène
Synthetic phosphopeptide, residues 1243-1255, corresponding to a major auto-phosphorylation (Tyr1248) site of human erbB-2/HER-2 (C-AENPEpYLGLDVPV).
Épitope : Tyr1248
Application
µ
&
&
Domaine de recherche
Signalisation
This Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody is validated for use in IC, WB for the detection of phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248).
Qualité
µ
Description de la cible
185 kDa
Forme physique
Double immunoaffinity purified rabbit polyclonal IgG in buffer containing 0.1M Tris-Glycine, 0.15M NaCl, 0.05% Sodium Azide, pH7.4
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuichi Abe et al.
Neuroscience research, 63(2), 138-148 (2008-12-17)
Ligands for the epidermal growth factor receptor ErbB1, such as epidermal growth factor (EGF) and transforming growth factor alpha (TGFalpha), negatively regulate synaptic maturation of GABAergic neurons in the developing neocortex. Here, we evaluated the effects of these ligands in
BIBX1382BS, but not AG1478 or PD153035, inhibits the ErbB kinases at different concentrations in intact cells.
M Egeblad, O H Mortensen, L C van Kempen, M Jaattela
Biochemical and biophysical research communications null
Activation of ErbB2 during wallerian degeneration of sciatic nerve.
Kwon, Y K, et al.
The Journal of Neuroscience, 17, 8293-8299 (1997)
Tonghui Wang et al.
Cancer science, 108(4), 671-677 (2017-02-07)
It is well documented that human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) overexpression/amplification is associated with poor survival in breast cancer patients. However, it is largely unknown whether HER2 somatic mutations are associated with survival in HER2-negative breast cancer patients.
Bay846, a new irreversible small molecule inhibitor of EGFR and Her2, is highly effective against malignant brain tumor models.
Longo, Sharon L, et al.
Investigational New Drugs, 30, 2161-2172 (2012)