Principaux documents
05-950
Sigma-Aldrich
Anti-p54nrb/NonO Antibody, clone 78-1-C6
clone 78-1-C6, Upstate®, from mouse
100 μG
534,00 $
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
78-1-C6, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NONO(4841)
Spécificité
p54nrb/NonO
Immunogène
KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids TVREAGPPAFYRPNS
Application
&&
Domaine de recherche
Trafic des protéines
Sous-domaine de recherche
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Protéine de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert.
Description de la cible
54kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
°
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Xinyu Li et al.
Nucleic acids research, 49(17), 9711-9723 (2021-08-12)
Human fetal globin (γ-globin) genes are developmentally silenced after birth, and reactivation of γ-globin expression in adulthood ameliorates symptoms of hemoglobin disorders, such as sickle cell disease (SCD) and β-thalassemia. However, the mechanisms by which γ-globin expression is precisely regulated
Kazumi Nakano et al.
Viruses, 14(2) (2022-02-27)
After integration to the human genome as a provirus, human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) utilizes host T cell gene expression machinery for viral replication. The viral RNA-binding protein, Rex, is known to transport unspliced/incompletely spliced viral mRNAs encoding
Jenna E Eschbach et al.
mBio, 15(5), e0034824-e0034824 (2024-03-26)
A critical determinant for early post-entry events, the HIV-1 capsid (CA) protein forms the conical core when it rearranges around the dimeric RNA genome and associated viral proteins. Although mutations in CA have been reported to alter innate immune sensing
Yasnee Beeharry et al.
Scientific reports, 8(1), 6031-6031 (2018-04-18)
The Hepatitis Delta Virus (HDV) relies mainly on host proteins for its replication. We previously identified that PSF and p54nrb associate with the HDV RNA genome during viral replication. Together with PSP1, these proteins are part of paraspeckles, which are
Timothy A Vickers et al.
PloS one, 11(8), e0161930-e0161930 (2016-08-30)
Protein-nucleic acid interactions play a crucial role in the regulation of diverse biological processes. Elucidating the roles that protein-nucleic acid complexes play in the regulation of transcription, translation, DNA replication, repair and recombination, and RNA processing continues to be a