05-940
Anti-INCENP Antibody, clone 58-217
clone 58-217, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-2700067E22Rik, Anti-C130081E20, Anti-C77457
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
58-217, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INCENP(3619)
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1