05-879
Anti-Prothrombin Antibody, clone GMA-095
clone GMA-095, Upstate®, from mouse
439,00 $
About This Item
439,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GMA-095, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... F2(2147)
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3