Principaux documents
05-354
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-chaîne Clusterin-α (humain), clone 41D
clone 41D, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40,40, Ku70-binding protein 1, Testosterone-repressed prostate message 2, aging-associated protein 4, clusterin, complement lysis inhibitor, complement-associated protein
100 μG
685,00 $
685,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1049
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
685,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
685,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1049
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
41D, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLU(1191)
Description générale
La clusterine est également nommée apolipoprotéine J, inhibiteur de lyse du complément, gp80, glycoprotéine III, SGP-2, SP 40-40, TRPM2 et T64. Il s'agit d'une protéine multifonction ubiquitaire de 80 kD constituée de deux sous-unités, alpha et bêta, liées par un pont disulfure, et capable d'interagir avec une large gamme de molécules. Elle intervient dans de nombreux processus biologiques, notamment la maturation des spermatozoïdes, le transport lipidique, la régulation de la cascade du complément, le recyclage membranaire, la mort cellulaire, la régulation immunitaire, l'adhérence cellulaire et la transformation morphologique. En conditions pathologiques, c'est une protéine associée à l'amyloïde présente avec des dépôts fibrillaires dans les troubles amyloïdes systémiques et localisés. Dans la maladie d'Alzheimer, la clusterine est présente dans des plaques amyloïdes et des dépôts vasculaires cérébraux. Dans les cancers du sein, l'expression de la clusterine a été corrélée à la taille de la tumeur. La clusterine est également impliquée dans les cancers de l'endomètre, l'infarctus du myocarde, les maladies rénales et l'athérosclérose.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la chaîne-α de la clusterine humaine, PM 40 kDa, et la protéine précurseur.
Immunogène
Clusterine native purifiée provenant de sérum humain. Clone 41D.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Neurosciences
Immunohistochimie :
des lots précédents de cet anticorps à une concentration de 5 µg/ml ont permis de détecter la clusterine dans des coupes de cerveau humain incluses en paraffine.
L'anticorps anti-chaîne Clusterin-α (humaine), clone 41D, est un anticorps ciblant la chaîne Clusterin-α (humaine) destiné à une utilisation en immunocytochimie, immunohistochimie, immunohistochimie sur coupes en paraffine et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine sur des lysats RIPA de cellules HeLa ou MCF-7.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml d'un précédent lot de cet anticorps a permis de détecter la chaîne-α de la clusterine humaine dans des lysats RIPA de cellules HeLa ; de précédents lots ont permis de détecter la protéine dans du sérum humain et des lysats de cellules MCF-7.
Description de la cible
40 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 0,15 M contenant 0,05 % d'azoture de sodium. Produit congelé à -20 °C.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Modulation of different clusterin isoforms in human colon tumorigenesis.
Pucci, S; Bonanno, E; Pichiorri, F; Angeloni, C; Spagnoli, LG
Oncogene null
Chunyu Zhang et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(12), 4017-4027 (2009-06-11)
Tumor fibroblasts (TF) have been suggested to play an essential role in the complex process of tumor-stroma interactions and tumorigenesis. The aim of the present study was to investigate the specific role of TF in the esophageal cancer microenvironment. An
Plasma clusterin concentration is associated with longitudinal brain atrophy in mild cognitive impairment.
Thambisetty, M; An, Y; Kinsey, A; Koka, D; Saleem, M; Guntert, A; Kraut, M; Ferrucci et al.
Neuroimage null
Klaus J Busam et al.
The Journal of investigative dermatology, 124(2), 412-418 (2005-01-29)
Desmoplastic melanoma (DM) is a variant of melanoma characterized by the presence of amelanotic fusiform melanocytes dispersed in a prominent collagenous stroma. DM behaves differently from conventional non-desmoplastic melanoma (NDM). It has a higher tendency for local recurrence and is
Twishi Gulati et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(6), 1170-1183 (2018-02-22)
Prostate cancer is a common cause of cancer-related death in men. E6AP (E6-Associated Protein), an E3 ubiquitin ligase and a transcription cofactor, is elevated in a subset of prostate cancer patients. Genetic manipulations of E6AP in prostate cancer cells expose