05-253
Anti-ZAP-70 Antibody, clone 2F3.2
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-ADMIO2, Anti-SRK, Anti-STCD, Anti-STD, Anti-TZK, Anti-ZAP-70
472,00 $
About This Item
472,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F3.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZAP70(7535)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunological Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable