05-170
Anti-IL-2 Rα Antibody, clone 7G7/B6
clone 7G7/B6, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7G7/B6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL2RA(3559)
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lung tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1