05-1317
Anti-SUZ12 Antibody, clone 2AO9
clone 2AO9, from mouse
Synonyme(s) :
ChET 9 protein, Chromatin precipitated E2F target 9 protein, Joined to JAZF1 protein, Suppressor of zeste 12 protein homolog, joined to JAZF1, suppressor of zeste 12 homolog (Drosophila)
582,00 $
About This Item
582,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2AO9, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUZ12(23512)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ChiP. Pasini, D., et al. (2007). Molecular and Cellular Biology. 27(10):3769–3779.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg/mL of this antibody immunoprecipitated SUZ12 in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable