05-1085
Anti-IRS1 Antibody, clone 4.2.2
clone 4.2.2, from mouse
Synonyme(s) :
insulin receptor substrate 1
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4.2.2, monoclonal
Espèces réactives
pig, canine, human, mouse, rat, monkey, bovine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect IRS1 in IRS/IR transfected CHO -/+ Calyculin A/ Okadaic Acid-treated cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable