07-741
Anti-AS160 (Rab-GAP) Antibody
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Acrg embryonic lethality minimal region ortholog, Akt substrate of 160 kDa, TBC (Tre-2, BUB2, CDC16) domain-containing protein, TBC1 domain family, member
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
canine, human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1D4(210789)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualité
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:5000 dilution of this lot detected AS160 (Rab-GAP) in RIPA lysates from 3T3/L1 cells differentiated into adipocytes by MDI treatment. This lot also detects AS160 (Rab-GAP) in HEK293 lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Remarque sur l'analyse
MDI-treated 3T3/L1 cell lysates.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable