Documents
04-823
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-GluR1 (Ser831), clone N453, monoclonal de lapin
culture supernatant, clone N453, Upstate®
Synonyme(s) :
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N453, monoclonal
Espèces réactives
mouse, chicken, human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer831)
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890)
Description générale
Le L-glutamate est le neurotransmetteur excitateur principal dans le système nerveux central. La neurotransmission glutamatergique est impliquée dans la plupart des aspects du fonctionnement normal du cerveau et peut être perturbée par de nombreuses conditions neuropathologiques. Les récepteurs de glutamate métabotropes sont une famille de récepteurs couplés aux protéines G qui sont divisés en 3 groupes. Le groupe I inclut les GRM1 et il a été démontré que ces récepteurs activent la phospholipase C. L'expression de GRM1 a été constatée dans plusieurs régions du cerveau et de la moelle épinière. Les EST ont été isolés à partir de banques cérébrales et oculaires.
Spécificité
Reconnaît le GluR1 phosphorylé sur la sérine 831.
Réactivité croisée prévisible avec l'homme, la souris et le poulet
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à la KLH et contenant la séquence ...QQ[pS]IN… dans laquelle pS correspond à une phospho-sérine au niveau de la position 831 de la chaîne GluR1 mature. La séquence est identique chez l'homme, le rat, la souris et le poulet.
Application
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e-1/4 000e de ce lot a permis de détecter le GluR1 phosphorylé dans une préparation microsomale de cerveau de rat (réf. 12-144).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-phospho-GluR1 (Ser831), clone N453, détecte la présence de la protéine phospho-GluR1 (Ser831) et son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting
Description de la cible
106 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 05-823
Forme physique
Surnageant de culture dans de l'azoture de sodium à 0,05 %.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cerveau de rat
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ji-Chao Ma et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(4), 1601-1616 (2018-10-26)
It has been reported that myocardial infarction (MI) is a risk factor for vascular dementia. However, the molecular mechanism remains largely unknown. MI mice were generated by ligation of the left coronary artery (LCA) for 4 weeks. Passive and active
M Adrienne McGinn et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 40(12), 2537-2547 (2016-11-01)
Nicotine use increases alcohol drinking, suggesting that the combination of these drugs may produce synergistic effects in activating reward circuitry. Alternatively, use of either of these drugs may facilitate the development of cross-tolerance to the other to promote intake escalation.
A Barria et al.
The Journal of biological chemistry, 272(52), 32727-32730 (1998-01-31)
Ca2+/CaM-dependent protein kinase II (CaM-KII) can phosphorylate and potentiate responses of alpha-amino3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole-propionate-type glutamate receptors in a number of systems, and recent studies implicate this mechanism in long term potentiation, a cellular model of learning and memory. In this study we
K W Roche et al.
Neuron, 16(6), 1179-1188 (1996-06-01)
We have characterized the phosphorylation of the glutamate receptor subunit GluR1, using biochemical and electrophysiological techniques. GluR1 is phosphorylated on multiple sites that are all located on the C-terminus of the protein. Cyclic AMP-dependent protein kinase specifically phosphorylates SER-845 of
Frank J Meye et al.
Nature neuroscience, 18(3), 376-378 (2015-02-03)
Addictive substances mediate positive and negative states promoting persistent drug use. However, substrates for aversive effects of drugs remain elusive. We found that, in mouse lateral habenula (LHb) neurons targeting the rostromedial tegmental nucleus, cocaine enhanced glutamatergic transmission, reduced K(+)