Principaux documents
04-1648
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-Fab d'IgG de lapin, clone RMG01
clone RMG01, from goat
100 μG
605,00 $
605,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
605,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
605,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RMG01, monoclonal
Espèces réactives
rabbit
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Cet anticorps réagit avec la région Fab de l'IgG de lapin. Il ne présente pas de réactivité croisée avec l'IgG humaine, l'IgG de rat ou l'IgG de souris.
Immunogène
IgG de lapin
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 μg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter les IgG humaines dans des IgG de lapin non réduites.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps de chèvre anti-Fab d'IgG de lapin, clone RMG01 (réf. 04-1648), est un anticorps monoclonal de chèvre hautement spécifique qui cible le fragment Fab de l'IgG de lapin. Il a été testé en western blotting et en ELISA.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Qualité
Analyse par test ELISA : La spécificité et la réactivité d'un lot représentatif ont été confirmées au moyen d'analyses par test ELISA.
Forme physique
Anticorps monoclonal de chèvre, dans un tampon phosphate salin contenant 1 % de sérum albumine bovine et 0,09 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions glycérolées risquent de congeler pendant le stockage.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash