04-1525
Anti-TAFII250 Antibody, clone 6B3
clone 6B3, from mouse
Synonyme(s) :
Cell cycle gene 1 protein, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein-associated factor, 250kDa, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II,
439,00 $
About This Item
439,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAF1(6872)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cited by external research group using a representative lot. See Hilton, H.L., et. al (2005) Mol. Cell. Bio. 25(10):4321–4332.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected TAFII250 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable