Principaux documents
04-151
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-IFNAR-1, clone MARI-5A3
clone MARI-5A3, from mouse
Synonyme(s) :
interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, beta-type antiviral protein, alpha-type antiviral protein, Type I interferon receptor 1, Cytokine receptor family 2 member 1, interferon-beta receptor 1, Cytokine receptor class-II member 1, IFN-alpha-REC, i
100 μG
472,00 $
472,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
472,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
472,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MARI-5A3, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ifnar1(15975)
Description générale
Le récepteur de l'interféron alpha/bêta 1 (IFNAR-1) est une protéine membranaire de type I à passage unique. Il contient trois domaines de fibronectine de type III et fait partie de la famille des récepteurs de cytokines de type II. L'IFNAR-1 est un récepteur d'interféron spécifique aux interférons alpha et bêta, qui forment une famille d'interférons de type I essentiels à l'activation et à la liaison de la réponse immunitaire adaptative et innée. Les interférons de type I se lient tous à un récepteur hétérodimérique composé de deux sous-unités, IFNAR-1 et IFNAR-2. La liaison des IFN de type I déclenche la phosphorylation de la tyrosine de plusieurs protéines telles que les sous-unités alpha/bêta de l'IFNR ainsi que les protéines JAK, STAT et TYK2.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le domaine extracellulaire de l'IFNAR-1.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant au domaine extracellulaire de la protéine IFNAR-1 de souris.
Application
Analyse par western blotting : un précédent lot a été utilisé en western blotting par un laboratoire indépendant. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon and Cytokine Research. 26:804-819.)
Analyse par immunoprécipitation : Un précédent lot a été utilisé en IP par un laboratoire indépendant. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon and Cytokine Research. 26:804-819.)
Analyse par cytométrie en flux : un précédent lot a été utilisé en cytométrie en flux par un laboratoire indépendant. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon and Cytokine Research. 26:804-819.)
Essai de neutralisation : un précédent lot a été utilisé dans des essais de neutralisation par un laboratoire indépendant. (Sheehan, K., et al. (2006). Journal of Interferon and Cytokine Research. 26:804-819.)
L'anticorps anti-IFNAR-1, clone MARI-5A3, est un anticorps dirigé contre l'IFNAR-1 pour une utilisation en FC, IP, WB et essais de neutralisation.
Qualité
Produit évalué par cytométrie en flux sur des splénocytes de souris BALB/c.
Analyse par cytométrie en flux : une quantité de 5 µg de cet anticorps a permis de détecter l'IFNAR-1 dans des splénocytes BALB/c.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 63 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Louise Malle et al.
Immunity, 55(11), 2074-2084 (2022-10-16)
Down syndrome (DS) is typically caused by triplication of chromosome 21. Phenotypically, DS presents with developmental, neurocognitive, and immune features. Epidemiologically, individuals with DS have less frequent viral infection, but when present, these infections lead to more severe disease. The