MAB411-C
Anticorps anti-interféron-α2, clone ST254
clone ST254, from mouse
Synonyme(s) :
Interferon alpha-2, IFN-alpha-2, Interferon alpha-A, LeIF A, Interferon-α2
464,00 $
About This Item
464,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ST254, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNA2(3440)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse de neutralisation : Un lot représentatif a neutralisé l'IFN-αA (IFN-α2) et l'IFN-αN humains (produits par les cellules du lymphome de Burkitt humain de Nalmalwa), mais pas l'IFN-α1, à activité antivirale contre le virus de la forêt de Semliki (VFS) dans des cultures de cellules épithéliales amniotiques humaines WISH (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Analyse de liaison par affinité : Un lot représentatif a capturé l'IFN-α2 humain, mais pas l'IFN-α1 humain (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Analyse par ELISA : Un lot représentatif a été utilisé en tant qu'anticorps primaire pour la détection de l'IFN-αN humain (produit par les cellules du lymphome de Burkitt humain de Nalmalwa) par la technique d'ELISA en sandwich (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Analyse par western blot : Un lot représentatif a détecté l'IFN-αA (IFN-α2) et l'IFN-αN (produits par les cellules du lymphome de Burkitt humain de Nalmalwa) par western blot en conditions réductrices (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Inflammation et immunologie
Inflammation et mécanismes auto-immuns
Qualité
Il a été déterminé que la pureté de cet anticorps monoclonal est d'au moins >85 % par SDS-PAGE.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable