04-079
Anticorps anti-triméthyl-histone H4 (Lys20), monoclonal de lapin
culture supernatant, Upstate®
Synonyme(s) :
H4K20me3, Histone H4 (tri methyl K20)
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys20)
Informations sur le gène
human ... H4C1(8359)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
de la chromatine préparée à partir de cellules HeLa (1 × 10e6 équivalents cellulaires par IP) et passée aux ultrasons a été soumise à une immunoprécipitation de la chromatine avec 10 µl de surnageant témoin négatif ou 10 µl d'anticorps anti-triméthyl histone H4 (Lys20) et le kit Magna ChIP A (réf. 17-610). L'immunoprécipitation réussie de fragments d'ADN associés à la diméthyl-histone H4 (Lys20) a été confirmée par qPCR à l'aide des amorces ChIP de bêta-globine. Se référer au protocole du kit EZ-Magna ChIP A (réf. 17-408) ou EZ-ChIP (réf. 17-371) pour une description détaillée du protocole expérimental.
Analyse par dot blot : Le test Absurance de spécificité des anticorps anti-histone H3 (réf. 16-667) et le test Absurance de spécificité des anticorps anti-histone H2A, H2B et H4 (réf. 16-665), qui contiennent des peptides histones présentant diverses modifications, ont été mis en présence de l'anticorps anti-triméthyl histone H4 (Lys20) (réf. 04-079) (dilution au 1/500e). Les protéines ont été visualisées à l'aide d'une IgG d'âne anti-lapin conjuguée à de la HRP et d'un système de détection par chimiluminescence.
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable