03-0145-00
SMC® Amyloid Beta 1-40 High Sensitivity Immunoassay Kit
Synonyme(s) :
Abeta 1-40 immunoassay kit, Abeta 40 Single Molecule Counting kit, Abeta 40 immunoassay kit, Abeta 40 ultra-sensitive immunoassay
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
SMC®
Niveau de qualité
assay range
sensitivity: 5.86 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <10%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=5)
Technique(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Description générale
Application
Neuroscience
Metabolism
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Metabolism
Obesity
Composants
SMC Amyloid Beta 1-40 Coated Beads
SMC Amyloid Beta Standard Diluent
SMC Amyloid Beta Detection Antibody
SMC Amyloid Beta 1-40 Standard
10X Wash Buffer
Buffer D
Elution Buffer B
Caractéristiques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Protocoles
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Contenu apparenté
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Méthodes, réactifs et technologies de dosage immunologique permettant de mesurer avec précision la concentration en protéines dans divers échantillons.
Exploitez la puissance des dosages immunologiques SMC® ("Single Molecule Counting") de grande sensibilité dans la recherche en neurosciences, pour une mesure précise des principaux analytes protéiques neurologiques à l'état sain et pathologique, grâce à la plateforme de détection SMCxPRO®, particulièrement efficace. Analysez les biomarqueurs de neurosciences tels que le NF-L, la GFAP, la protéine tau, la protéine bêta-amyloïde, et plus encore.