Principaux documents
T-912
Supelco
Temazepam-d5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
214,00 $
214,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
214,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D5H8ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
214,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(C2=C(N3C)C=CC(Cl)=C2)=NC(O)C3=O
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15,20H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
SEQDDYPDSLOBDC-VIQYUKPQSA-N
Description générale
Temazepam-D5 is a stable-labeled internal standard suitable for quantitation of temazepam levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for applications such as clinical toxicology, urine drug testing, and pain prescription monitoring. Temazepam is a benzodiazepine drug approved for the short term treatment of insomnia and sold under the trade names Restoril® and Normison.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Restoril is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup