Principaux documents
T-159
Supelco
(6aR, 9S)-delta10-THC solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.46
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol)
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
A certified solution standard suitable for LC/MS or GC/MS applications in cannabinoid testing, clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. trans-delta10-THC is a structural isomer of the cannabinoids delta8-THC & delta9-THC and is regulated as a Schedule I compound in the United States.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C