Principaux documents
T-172
Supelco
(-)-11-Hydroxy-delta8-THC solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
471,00 $
471,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
471,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
471,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O1C([C@H]2[C@@H](CC(=CC2)CO)c3c1cc(cc3O)CCCCC)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h8,11-12,16-17,22-23H,4-7,9-10,13H2,1-3H3/t16-,17-/m1/s1
Clé InChI
LOUSQMWLMDHRIK-IAGOWNOFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
11-nor-9-Hydroxy-delta8-THC, is a metabolite of delta8-THC found in urine or blood of cannabis users. This certified reference solution is suitable as starting materials in the preparation of calibrators and controls for THC testing by GC/MS or LC/MS in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C