Principaux documents
R-013
Supelco
Risperidone-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
321,00 $
321,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
321,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23D4H23FN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.51
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
321,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23)C([2H])([2H])C4=C(C)N=C5CCCCN5C4=O
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3/i9D2,13D2
Clé InChI
RAPZEAPATHNIPO-RIEWMPPISA-N
Description générale
Risperidone, marketed as Risperdal®, Ridal, or Riscalin, is an atypical antipsychotic used to treat schizophrenia, bipolar disorder, and irritability in autistic children. This new internal standard is suitable for many LC/MS and GC/MS applications including forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or isotope dilution methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Risperdal is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup