Principaux documents
P-035
Supelco
(S,S)-(+)-Pseudoephedrine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
33,70 $
33,70 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
33,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.23
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
33,70 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
Clé InChI
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Description générale
Pseudoephedrine, a phenethylamine and amphetamine analog, is a stimulant and a decongestant. This Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. The primary ingredient in over-the-counter decongestants such as Sudafed, pseudoephedrine is used as a precursor in clandestine preparation of methamphetamine.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup