Principaux documents
H-162
Supelco
1,24-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
1αα,24R-Dihydroxyvitamin D3, Tacalcitol
1 ML
331,00 $
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
331,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H44O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.24
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed))
Format
single component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CC[C@@H](O)C(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
Clé InChI
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup