ERT-022S
2,4,6-Trinitrotoluene solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
TNT
36,50 $
About This Item
36,50 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1000 μg/mL in acetonitrile
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
Clé InChI
SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.0 °C - closed cup