ERH-004S
HMX solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
1,3,5,7-Tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyclooctane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1000 μg/mL in acetonitrile
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=[N+]([O-])N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1
InChI
1S/C4H8N8O8/c13-9(14)5-1-6(10(15)16)3-8(12(19)20)4-7(2-5)11(17)18/h1-4H2
Clé InChI
UZGLIIJVICEWHF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup