Principaux documents
ERA-037
Supelco
Aldehyde/Ketone-DNPH Stock Standard-13
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone), ampule of 5 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composition
Acetaldehyde-DNPH
Acetone-DNPH
Acrolein-DNPH
Benzaldehyde-DNPH
2-Butanone-DNPH
n-Butyraldehyde-DNPH
Crotonaldehyde-DNPH
Formaldehyde-DNPH
Hexaldehyde-DNPH
Methacrolein-DNPH
Propionaldehyde-DNPH
m-Tolualdehyde-DNPH
Valeraldehyde-DNPH
Conditionnement
ampule of 5 × 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone)
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Afficher tout (13)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup