Principaux documents
E-134
Supelco
N-Ethylbuphedrone hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C12H17NO/c1-3-11(13-4-2)12(14)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HEPVRDHGUWFXJS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup