Principaux documents
D-121
Supelco
Diethylpropion hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base), certified reference material, Cerilliant®
1 ML
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
149,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCN(CC)C(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO.ClH/c1-4-14(5-2)11(3)13(15)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11H,4-5H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ICFXZZFWRWNZMA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Also known as diethylcathinone or amfepramone, diethylpropion is a stimulant and appetite suppressant drug of the phenethylamine, amphetamine, and cathinone chemical classes. This reference standard is applicable for use in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup