Principaux documents
C-255
Supelco
6-Hydroxy cannabidiol-D3 (6-OH-CBD-D3) solution
100 μg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
C-255-1ML
430,00 $
430,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
C-255-1ML
430,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H27D3O3
Poids moléculaire :
333.48
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
430,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL (Degassed Acetonitrile)
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
6-Hydroxycannabidiol (6-OH-CBD) is a phytocannabinoid metabolite. This internal standard reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and research to clinical toxicology or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup