Principaux documents
C-164
Supelco
Creatinine solution
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
198,00 $
198,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
198,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
198,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Clé InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Creatinine is excreted at fairly constant rates in the absence of renal disease and commonly used as benchmark in urinary biomarker analysis. Serum creatinine levels are useful indicators of renal function and have been implicated in diabetes, cardiovascular and circulatory diseases. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in creatine LC/MS or GC/MS testing methods for clinical diagnostic, urine drug testing or forensic analysis applications.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C