Principaux documents
C-082
Supelco
Caffeine-13C3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Caffeine-trimethyl-13C3 solution
1 ML
198,00 $
198,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
198,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C5H10N4O2
Poids moléculaire :
197.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
198,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
Description générale
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of caffeine levels in urine, serum, plasma, or dietary supplements by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, dietary supplement testing. or isotope dilution methods. Caffeine is an alkaloid compound found naturally in many plants. Caffeine is a central nervous system (CNS) and metabolic stimulant as well as a diuretic.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup