Principaux documents
725625
Sigma-Aldrich
Caffeine-(trimethyl-d9)
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3,7-Trimethyl-d9-xanthine
100 MG
584,00 $
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
584,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D9HN4O2
Poids moléculaire :
203.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
234-236.5 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C1=O)N(C2=C1N(C([2H])([2H])[2H])C=N2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-GQALSZNTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Catarina Rendeiro et al.
The British journal of nutrition, 116(12), 1999-2010 (2017-01-10)
Specific flavonoid-rich foods/beverages are reported to exert positive effects on vascular function; however, data relating to effects in the postprandial state are limited. The present study investigated the postprandial, time-dependent (0-7 h) impact of citrus flavanone intake on vascular function.