B-905
Benzodiazepine Internal Standard-3 solution
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composition
7-Aminoclonazepam-D4, 0.5 mg/mL
7-Aminoflunitrazepam-D7, 0.5 mg/mL
α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL
Conditionnement
ampule of 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Concentration
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Analyte
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup