LM1902
Avanti
17:0-20:4 PI(5)P
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1902, powder
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt)
500,00 $
About This Item
500,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1902
Conditionnement
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1902-1EA))
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H82O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)60-38(36-58-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-59-64(56,57)62-46-43(51)41(49)42(50)45(44(46)52)61-63(53,54)55;;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-52H,3-10,
Clé InChI
IOJKXWHTFCVKEI-QBMVDDEMSA-N