Documents
900418P
Avanti
3R-hydroxydecanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Decanoic acid, 3-hydroxy-, (3R)-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.26
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 25 mg (900418P-25MG))
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900418P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable