Principaux documents
900201X
Avanti
Dolichol (13~21) phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Dolichol phosphate mixture (13~21)
1 MG
427,00 $
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
427,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
427,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/kg in chloroform/methanol
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900201X-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F
Point d'éclair (°C)
43 °C