Principaux documents
900128E
Avanti
15(S)-HETE
Avanti Research - A Croda Brand, ethanol solution
Synonyme(s) :
15S-Hydroxy-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenoic acid
100 μG
279,00 $
500 μG
832,00 $
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
279,00 $
500 μG
832,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (900128E-100UG)
pkg of 1 × 1 mL (900128E-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL in ethanol (900128E-100UG)
500 μg/mL in ethanol (900128E-500UG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
Clé InChI
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Description générale
15(S)-HETE is a product of the arachidonic acid pathway. It is synthesized by the human lungs and airway epithelial cells. 15(S)-HETE is a potent mucosecretagogue in human airways.[1] It is a metabolite of 15-lipoxygenase. 15(S)-HETE is an endogenous ligand for peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ).[2]
Actions biochimiques/physiologiques
15(S)-HETE plays a role in various biological actions. It may play a role in pathogenesis and prevention of airway inflammatory disorders.[1] 15(S)-HETE is involved in inhibiting cell proliferation and induces apoptosis in various human cancers.[2]
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900128E-100UG and 900128E-500UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
15 (S)-HETE modulates LTB4 production and neutrophil chemotaxis in chronic bronchitis
Profita M, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 279(4), C1249-C1258 (2000)
Huiling Yuan et al.
Thorax, 65(4), 321-326 (2010-04-15)
15-S-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE) and 13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)-HODE), both of which are metabolites of 15-lipoxygenases (15-LOXs), are endogenous ligands for peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma). The activation of PPARgamma inhibits cell growth and induces apoptosis in some cancers. The role of