Principaux documents
870321P
Avanti
C18:1 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Oleoy L-carnitine-d9
1 MG
322,90 $
322,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
322,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H38D9NO4
Poids moléculaire :
434.70
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
322,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870321P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
Clé InChI
IPOLTUVFXFHAHI-BZADHMHDSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870321P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable