Principaux documents
860913L
Avanti
18:1-21:2-18:1 TG-D5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,3-dioleoyl-2-heneicosa-12Z,15Z-dienoyl-glycerol-d5
1 MG
1 520,00 $
1 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 520,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H103D5O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
930.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860913L-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C