Principaux documents
860847P
Avanti
CER5-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860847P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
1 MG
599,46 $
599,46 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
599,46 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H58D9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
599,46 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860847P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860847P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Clé InChI
YWZGQPJRQXHVQX-WYSRPCJQSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860847P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available