860499P
Avanti
D-ribo-Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P, powder
Synonyme(s) :
4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
244,11 $
About This Item
244,11 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (860499P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860499P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@](N)([H])CO
InChI
1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
Clé InChI
AERBNCYCJBRYDG-KSZLIROESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques