860467P
Avanti
N-C16-desoxymethylsphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860467P, powder
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-1-desoxymethylsphingosine (m17:1/16:0)
About This Item
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860467P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860467P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860467P
Type de lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3