860409C
Avanti
9-PAHSA-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C
Synonyme(s) :
9-[((13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9)palmitoyl)hydroxy]-stearic acid
635,00 $
About This Item
635,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (860409C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860409C-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C
Concentration
0.5 mg/mL (860409C-500ug)
1 mg/mL (860409C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCCCCCC(O)=O
Clé InChI
MHQWHZLXDBVXML-NPNXCVMYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash