Documents
860150P
Avanti
C18:0 GB4 Ceramide (d18:1/18:0)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
C18:0 GB4 Globoside (GalNAcb1,3Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C62H114N2O23
Poids moléculaire :
1255.57
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Pureté
>99 (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
Application
Lipids research
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable