860086P
Avanti
Ganglioside GQ1b
powder
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (860086-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
natural lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable