855776C
Avanti
19:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776C
Synonyme(s) :
1-nonadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
316,21 $
About This Item
316,21 $
Produits recommandés
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (855776C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776C
Concentration
10 mg/mL (855776C-25mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3